Isochinolin-5-carbonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS1290G1
AS1290G5
ACTIAS1290G1EA
0
CHF
ACTIAS1290G1
ACTIAS1290G5
Isochinolin-5-carbonitril
Isochinolin-5-carbonitril
Formel:
C₁₀H₆N₂ |
MDL Number:
MFCD03109890 CAS-Nummer: 27655-41-0 |