Isochinolin-4-carbonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS1289G1
AS1289G5
ACTIAS1289G1EA
0
CHF
ACTIAS1289G1
ACTIAS1289G5
Isochinolin-4-carbonitril
Isochinolin-4-carbonitril
Formel:
C₁₀H₆N₂ MW: 154,1700 g/mol |
MDL Number:
MFCD00957039 CAS-Nummer: 34846-65-6 |