Isochinolin-3-carbonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3-Isoquinolinecarbonitrile
AS36002G1
AS36002G5
ACTIAS36002G1EA
0
CHF
ACTIAS36002G1
ACTIAS36002G5
Isochinolin-3-carbonitril
Isochinolin-3-carbonitril
Formel:
C₁₀H₆N₂ MW: 154,17 g/mol |
MDL Number:
MFCD00075136 CAS-Nummer: 26947-41-1 |