Isochinolin-1-carbonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
1-Isoquinolinecarbonitrile
AS35451G1
AS35451G5
ACTIAS35451G1EA
0
CHF
ACTIAS35451G1
ACTIAS35451G5
Isochinolin-1-carbonitril
Isochinolin-1-carbonitril
Formel:
C₁₀H₆N₂ |
MDL Number:
MFCD00134166 CAS-Nummer: 1198-30-7 |