Isochinolin-8-carbaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS1308G1
AS1308G5
ACTIAS1308G1EA
0
CHF
ACTIAS1308G1
ACTIAS1308G5
Isochinolin-8-carbaldehyd
Isochinolin-8-carbaldehyd
Formel:
C₁₀H₇NO |
MDL Number:
MFCD06227440 CAS-Nummer: 787615-01-4 |