Isochinolin-5-carbaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS1433G1
AS1433G5
ACTIAS1433G1EA
0
CHF
ACTIAS1433G1
ACTIAS1433G5
Isochinolin-5-carbaldehyd
Isochinolin-5-carbaldehyd
Formel:
C₁₀H₇NO |
MDL Number:
MFCD03412483 CAS-Nummer: 80278-67-7 |