Isochinolin-4-carbaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS1305G1
AS1305G5
ACTIAS1305G1EA
0
CHF
ACTIAS1305G1
ACTIAS1305G5
Isochinolin-4-carbaldehyd
Isochinolin-4-carbaldehyd
Formel:
C₁₀H₇NO |
MDL Number:
MFCD00829440 CAS-Nummer: 22960-16-3 |