6-Brom-3-isochinolinol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
6-Bromo-3-hydroxyisoquinoline
AS1985G1
AS1985G5
ACTIAS1985G1EA
0
CHF
ACTIAS1985G1
ACTIAS1985G5
6-Brom-3-isochinolinol
6-Brom-3-isochinolinol
Formel:
C₉H₆BrNO MW: 224,0500 g/mol |
MDL Number:
MFCD11110423 CAS-Nummer: 1031927-91-9 |