4-Brom-1-methoxyisochinolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS30787G1
AS30787G5
ACTIAS30787G1EA
0
CHF
ACTIAS30787G1
ACTIAS30787G5
4-Brom-1-methoxyisochinolin
4-Bromo-1-methoxyisoquinoline
Formel:
C₁₀H₈BrNO MW: 238,0800 g/mol |
MDL Number:
MFCD09999134 CAS-Nummer: 746668-73-5 |