5-Brom-8-nitroisochinolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20250G1 AS20250G25 AS20250G5
ACTIAS20250G1EA 0 CHF
ACTIAS20250G1 ACTIAS20250G25 ACTIAS20250G5
5-Brom-8-nitroisochinolin
5-Bromo-8-nitroisoquinoline
Formel: C₉H₅BrN₂O₂
MW: 253.0500 g/mol
MDL Number: MFCD02091227
CAS-Nummer: 63927-23-1