1-Amino-4-bromisochinolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS11233G1
AS11233G5
ACTIAS11233G1EA
0
CHF
ACTIAS11233G1
ACTIAS11233G5
1-Amino-4-bromisochinolin
1-Amino-4-bromoisoquinoline
Formel:
C₉H₇BrN₂ |
MDL Number:
MFCD05155261 CAS-Nummer: 55270-27-4 |