7-Chlor-3-nitro-4-chinolinol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 7-Chloro-3-nitroquinolin-4-ol
AS24531G1 AS24531G5
ACTIAS24531G1EA 0 CHF
ACTIAS24531G1 ACTIAS24531G5
7-Chlor-3-nitro-4-chinolinol
7-Chlor-3-nitro-4-chinolinol
Formel: C₉H₅ClN₂O₃
MW: 224,6006 g/mol
MDL Number: MFCD09800417
CAS-Nummer: 5350-50-5