6-Chlor-5-nitrochinolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS31430G1
AS31430G5
ACTIAS31430G1EA
0
CHF
ACTIAS31430G1
ACTIAS31430G5
6-Chlor-5-nitrochinolin
6-Chloro-5-nitroquinoline
Formel:
C₉H₅ClN₂O₂ |
MDL Number:
MFCD00093616 CAS-Nummer: 86984-32-9 |