4-Chlor-3-nitrochinolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS30597G1 AS30597G5
ACTIAS30597G1EA 0 CHF
ACTIAS30597G1 ACTIAS30597G5
4-Chlor-3-nitrochinolin
4-Chloro-3-nitroquinoline
Formel: C₉H₅ClN₂O₂
MDL Number: MFCD07369246
CAS-Nummer: 39061-97-7