6-Brom-2-methoxychinolin 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H54226.03 H54226.06
H54226.03EA 283 CHF
H54226.03 H54226.06
6-Brom-2-methoxychinolin 96%
6-Bromo-2-methoxyquinoline
Purity: 96% CAS No.: 99455-05-7 Molecular Formula: C10H8BrNO Formula Weight: 238.08 Melting Point: 87-89° MDL No.: MFCD11847805
Formel: C₁₀H₈BrNO
Melting Pt: 87…89 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11847805
CAS-Nummer: 99455-05-7