6-Brom-3-nitro-4-chinolinol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21202G1 AS21202G25 AS21202G5
ACTIAS21202G1EA 0 CHF
ACTIAS21202G1 ACTIAS21202G25 ACTIAS21202G5
6-Brom-3-nitro-4-chinolinol
6-Brom-3-nitro-4-chinolinol
Formel: C₉H₅BrN₂O₃
MDL Number: MFCD09800413
CAS-Nummer: 853908-50-6