4-Amino-6-bromchinolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22272G1
AS22272G5
ACTIAS22272G1EA
173
CHF
ACTIAS22272G1
ACTIAS22272G5
4-Amino-6-bromchinolin
4-Amino-6-bromoquinoline
Formel:
C₉H₇BrN₂ MW: 223,0693 g/mol |
MDL Number:
MFCD03407953 CAS-Nummer: 65340-73-0 |