4-Amino-3-bromchinolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS30588G1
AS30588G5
ACTIAS30588G1EA
0
CHF
ACTIAS30588G1
ACTIAS30588G5
4-Amino-3-bromchinolin
4-Amino-3-bromoquinoline
Formel:
C₉H₇BrN₂ MW: 223,07 g/mol |
MDL Number:
MFCD00234502 CAS-Nummer: 36825-36-2 |