8-Brom-2-chlorchinolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS13040G1
AS13040G5
ACTIAS13040G1EA
0
CHF
ACTIAS13040G1
ACTIAS13040G5
8-Brom-2-chlorchinolin
8-Bromo-2-chloroquinoline
Formel:
C₉H₅BrClN |
MDL Number:
MFCD08741410 CAS-Nummer: 163485-86-7 |