7-Brom-4-chlorchinolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS2473G1
AS2473G5
ACTIAS2473G1EA
0
CHF
ACTIAS2473G1
ACTIAS2473G5
7-Brom-4-chlorchinolin
7-Bromo-4-chloroquinoline
Formel:
C₉H₅BrClN |
MDL Number:
MFCD02684221 CAS-Nummer: 75090-52-7 |