6-Brom-4-chlorchinolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS5057G1 AS5057G25 AS5057G5
ACTIAS5057G1EA 0 CHF
ACTIAS5057G1 ACTIAS5057G25 ACTIAS5057G5
6-Brom-4-chlorchinolin
6-Bromo-4-chloroquinoline
Formel: C₉H₅BrClN
MDL Number: MFCD00511001
CAS-Nummer: 65340-70-7