6-Brom-2-chlorchinolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS2243G1
AS2243G25
AS2243G5
ACTIAS2243G1EA
21
CHF
ACTIAS2243G1
ACTIAS2243G25
ACTIAS2243G5
6-Brom-2-chlorchinolin
6-Bromo-2-chloroquinoline
Formel:
C₉H₅BrClN MW: 242,50 g/mol |
MDL Number:
MFCD04115272 CAS-Nummer: 1810-71-5 |