4-Brom-7-chlorchinolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS33475G1
AS33475G5
ACTIAS33475G1EA
0
CHF
ACTIAS33475G1
ACTIAS33475G5
4-Brom-7-chlorchinolin
4-Bromo-7-chloroquinoline
Formel:
C₉H₅BrClN |
MDL Number:
MFCD07700232 CAS-Nummer: 98519-65-4 |