3-Brom-2-chlorchinolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS1605G1
AS1605G5
ACTIAS1605G1EA
0
CHF
ACTIAS1605G1
ACTIAS1605G5
3-Brom-2-chlorchinolin
3-Bromo-2-chloroquinoline
Formel:
C₉H₅BrClN |
MDL Number:
MFCD08457743 CAS-Nummer: 101870-60-4 |