8-Chinolinboronsäurepinakolester 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
H51698.03
H51698.06
H51698.03EA
129
CHF
H51698.03
H51698.06
8-Chinolinboronsäurepinakolester 95%
8-Chinolinboronsäurepinakolester
Purity: 95%
CAS No.: 190788-62-6
Molecular Formula: C15H18BNO2
Formula Weight: 255.12
MDL No.: MFCD05663894
Formel:
C₁₅H₁₈BNO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05663894 CAS-Nummer: 190788-62-6 |