4-Benzyloxy-3-fluorphenylboronsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
4-Benzyloxy-3-fluorobenzeneboronic acid
AS50018G1
AS50018G5
ACTIAS50018G1EA
0
CHF
ACTIAS50018G1
ACTIAS50018G5
4-Benzyloxy-3-fluorphenylboronsäure
4-Benzyloxy-3-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₁₃H₁₂BFO₃ MW: 246,04 g/mol |
MDL Number:
MFCD00994627 CAS-Nummer: 133057-83-7 |