4-Benzyloxy-2,6-difluorphenylboronsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS36131G5 AS36131G1
ACTIAS36131G5EA 0 CHF
ACTIAS36131G5 ACTIAS36131G1
4-Benzyloxy-2,6-difluorphenylboronsäure
4-Benzyloxy-2,6-difluorphenylboronsäure
Formel: C₁₃H₁₁BF₂O₃
MDL Number: MFCD12026734
CAS-Nummer: 156635-89-1