2,6-Dimethyl-4-hydroxybenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 4-Hydroxy-2,6-dimethylbenzonitrile
AS32422G1 AS32422G5
ACTIAS32422G1EA 0 CHF
ACTIAS32422G1 ACTIAS32422G5
2,6-Dimethyl-4-hydroxybenzonitril
2,6-Dimethyl-4-hydroxybenzonitril
Formel: C₉H₉NO
MDL Number: MFCD00238591
CAS-Nummer: 58537-99-8