4-Brom-3,5-dimethylbenzamid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS36454G1
AS36454G5
ACTIAS36454G1EA
0
CHF
ACTIAS36454G1
ACTIAS36454G5
4-Brom-3,5-dimethylbenzamid
4-Brom-3,5-dimethylbenzamid
Formel:
C₉H₁₀BrNO MW: 228,0900 g/mol |
MDL Number:
MFCD07369913 CAS-Nummer: 864825-81-0 |