3-Methoxybenzamidin Hydrochlorid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS30168G1
AS30168G5
ACTIAS30168G1EA
0
CHF
ACTIAS30168G1
ACTIAS30168G5
3-Methoxybenzamidin Hydrochlorid
3-Methoxybenzamidin Hydrochlorid
Formel:
C₈H₁₁ClN₂O |
MDL Number:
MFCD04114430 CAS-Nummer: 26113-44-0 |