Methyl-3-iod-4-methylbenzoat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: Methyl 3-iodo-4-methylbenzoate
AS23639G100 AS23639G25
ACTIAS23639G100EA 161 CHF
ACTIAS23639G100 ACTIAS23639G25
Methyl-3-iod-4-methylbenzoat
Methyl-3-iod-4-methylbenzoat
Formel: C₉H₉IO₂
MW: 276,07 g/mol
MDL Number: MFCD00230583
CAS-Nummer: 90347-66-3