Methyl-2-iod-5-methylbenzoat 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Methyl 2-Iodo-5-methylbenzoate
H33853.03
H33853.06
H33853.03EA
58.2
CHF
H33853.03
H33853.06
Methyl-2-iod-5-methylbenzoat 95%
Methyl-2-iod-5-methylbenzoat
Formel:
C₉H₉IO₂ MW: 276.07 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12198129 CAS-Nummer: 103440-52-4 |