3-(Aminomethyl)benzoesäure Hydrochlorid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS33912G1
AS33912G5
ACTIAS33912G1EA
0
CHF
ACTIAS33912G1
ACTIAS33912G5
3-(Aminomethyl)benzoesäure Hydrochlorid
3-(Aminomethyl)benzoesäure Hydrochlorid
Formel:
C₈H₁₀ClNO₂ |
MDL Number:
MFCD03791117 CAS-Nummer: 876-03-9 EINECS: 239-212-5 |