5-Chlor-3-methylanthranilsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 2-Amino-5-chloro-3-methylbenzoic acid
AS23247G100 AS23247G25
ACTIAS23247G100EA 0 CHF
ACTIAS23247G100 ACTIAS23247G25
5-Chlor-3-methylanthranilsäure
5-Chlor-3-methylanthranilsäure
Formel: C₈H₈ClNO₂
MW: 185.6076 g/mol
MDL Number: MFCD02358895
CAS-Nummer: 20776-67-4