Methyl-3-chlor-4-methylbenzoat 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Methyl 3-chloro-4-methylbenzoate
H25933.14
H25933.06
H25933.14EA
538
CHF
H25933.14
H25933.06
Methyl-3-chlor-4-methylbenzoat 95%
Methyl-3-chlor-4-methylbenzoat
Purity: 95%
CAS No.: 56525-63-4
Molecular Formula: C9H9ClO2
Formula Weight: 184.62
Melting Point: 27-29°
Boiling Point: 119-120°/10mm
MDL No.: MFCD00205141
Formel:
C₉H₉ClO₂ Siedepunkt: 119…120 °C (10 mmHg) Melting Pt: 27…29 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00205141 CAS-Nummer: 56525-63-4 |