3-Chlor-5-methyl-4-hydroxybenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS12574G1 AS12574G5
ACTIAS12574G1EA 0 CHF
ACTIAS12574G1 ACTIAS12574G5
3-Chlor-5-methyl-4-hydroxybenzonitril
3-Chlor-5-methyl-4-hydroxybenzonitril
Formel: C₈H₆ClNO
MDL Number: MFCD08689583
CAS-Nummer: 173900-45-3