3-(Brommethyl)benzolsulfonamid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3-Bromomethylbenzenesulphonamide
AS36717G1
AS36717G5
ACTIAS36717G1EA
309
CHF
ACTIAS36717G1
ACTIAS36717G5
3-(Brommethyl)benzolsulfonamid
3-(Brommethyl)benzolsulfonamid
Formel:
C₇H₈BrNO₂S MW: 250,1100 g/mol |
MDL Number:
MFCD09743699 CAS-Nummer: 220798-52-7 |