2-Methoxybenzolsulfonamid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS15204G1
AS15204G5
ACTIAS15204G1EA
94
CHF
ACTIAS15204G1
ACTIAS15204G5
2-Methoxybenzolsulfonamid
2-Methoxybenzolsulfonamid
Formel:
C₇H₉NO₃S |
MDL Number:
MFCD06496492 CAS-Nummer: 52960-57-3 |