1-(Methylsulfonyl)-3-nitrobenzol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22814G1
AS22814G25
AS22814G5
ACTIAS22814G1EA
150
CHF
ACTIAS22814G1
ACTIAS22814G25
ACTIAS22814G5
1-(Methylsulfonyl)-3-nitrobenzol
1-(Methylsulphonyl)-3-nitrobenzene
Formel:
C₇H₇NO₄S MW: 201,1998 g/mol |
MDL Number:
MFCD00091590 CAS-Nummer: 2976-32-1 |