4-(Difluormethoxy)benzolsulfonamid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS24709G1
AS24709G25
AS24709G5
ACTIAS24709G1EA
78
CHF
ACTIAS24709G1
ACTIAS24709G25
ACTIAS24709G5
4-(Difluormethoxy)benzolsulfonamid
4-(Difluormethoxy)benzolsulfonamid
Formel:
C₇H₇F₂NO₃S MW: 223.2000 g/mol |
MDL Number:
MFCD03407973 CAS-Nummer: 874781-09-6 |