4-Fluor-3-nitrobenzolsulfonamid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS21570G25EA
202
CHF
ACTIAS21570G25
ACTIAS21570G1
ACTIAS21570G5
4-Fluor-3-nitrobenzolsulfonamid
4-Fluor-3-nitrobenzolsulfonamid
Formel:
C₆H₅FN₂O₄S MW: 220,18 g/mol |
MDL Number:
MFCD08703185 CAS-Nummer: 406233-31-6 |