4-Cyan-3-fluorphenylboronsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
4-Cyano-3-fluorobenzeneboronic acid
AS34949G1
AS34949G5
ACTIAS34949G1EA
0
CHF
ACTIAS34949G1
ACTIAS34949G5
4-Cyan-3-fluorphenylboronsäure
4-Cyan-3-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₇H₅BFNO₂ MW: 164,93 g/mol |
MDL Number:
MFCD03411549 CAS-Nummer: 843663-18-3 |