3-Cyan-5-fluorphenylboronsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: (3-Cyano-5-fluorophenyl)boronic acid
AS31238G1 AS31238G5
ACTIAS31238G1EA 0 CHF
ACTIAS31238G1 ACTIAS31238G5
3-Cyan-5-fluorphenylboronsäure
3-Cyan-5-fluorphenylboronsäure
Formel: C₇H₅BFNO₂
MDL Number: MFCD09263608
CAS-Nummer: 304858-67-1