3-Cyan-4-fluorphenylboronsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3-Cyano-4-fluorobenzeneboronic acid
AS35393G1
AS35393G5
ACTIAS35393G1EA
0
CHF
ACTIAS35393G1
ACTIAS35393G5
3-Cyan-4-fluorphenylboronsäure
3-Cyan-4-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₇H₅BFNO₂ MW: 164,93 g/mol |
MDL Number:
MFCD03095130 CAS-Nummer: 214210-21-6 |