3-Amino-4-hydroxybenzonitril 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 3-Amino-4-hydroxybenzonitrile, 2-Amino-4-cyanophenol, 2-Amino-4-cyano-phenol
H33856.03 H33856.06
H33856.03EA 334 CHF
H33856.03 H33856.06
3-Amino-4-hydroxybenzonitril 97%
3-Amino-4-hydroxybenzonitril
Formel: C₇H₆N₂O
Melting Pt: 151…153 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00234273
CAS-Nummer: 14543-43-2