4-Amino-2-methoxybenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS36325G1
AS36325G5
ACTIAS36325G1EA
0
CHF
ACTIAS36325G1
ACTIAS36325G5
4-Amino-2-methoxybenzonitril
4-Amino-2-methoxybenzonitril
Formel:
C₈H₈N₂O |
MDL Number:
MFCD09027303 CAS-Nummer: 7251-09-4 |