4-Amino-3-methoxybenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
4-Cyano-2-methoxy-aniline
AS34361G1
AS34361G5
ACTIAS34361G1EA
0
CHF
ACTIAS34361G1
ACTIAS34361G5
4-Amino-3-methoxybenzonitril
4-Amino-3-methoxybenzonitril
Formel:
C₈H₈N₂O |
MDL Number:
MFCD13250177 CAS-Nummer: 177476-76-5 |