2-Amino-3-methoxybenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS36593G1
AS36593G5
ACTIAS36593G1EA
0
CHF
ACTIAS36593G1
ACTIAS36593G5
2-Amino-3-methoxybenzonitril
2-Amino-3-methoxybenzonitril
Formel:
C₈H₈N₂O |
MDL Number:
MFCD09744022 CAS-Nummer: 148932-68-7 |