2-Amino-5-methoxybenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS35299G1
AS35299G5
ACTIAS35299G1EA
0
CHF
ACTIAS35299G1
ACTIAS35299G5
2-Amino-5-methoxybenzonitril
2-Amino-5-methoxybenzonitril
Formel:
C₈H₈N₂O |
MDL Number:
MFCD05149280 CAS-Nummer: 23842-82-2 |