4-(2-Aminoethoxy)benzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22873G1 AS22873G5
ACTIAS22873G1EA 174 CHF
ACTIAS22873G1 ACTIAS22873G5
4-(2-Aminoethoxy)benzonitril
4-(2-Aminoethoxy)benzonitril
Formel: C₉H₁₀N₂O
MDL Number: MFCD16495887
CAS-Nummer: 67333-09-9